Principaux documents
MABT821
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
rat monoclonal, mAb13
Synonyme(s) :
Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein IIa, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Anticorps anti-intégrine bêta1 (CD29), clone mAb13, clone mAb13, from rat
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mAb13, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
L'intégrine bêta-1 (UniProt : P05556, aussi connue sous les noms de sous-unité bêta du récepteur de la fibronectine, glycoprotéine IIa, GPIIA, sous-unité bêta de la VLA-4, CD29) est codée par le gène ITGB1 (aussi appelé FNRB, MDF2 ou MSK12) (identifiant du gène : 3688) chez l'homme. L'intégrine bêta-1 est une protéine membranaire de type I à passage unique qui peut s'associer à l'une des multiples sous-unités alpha pour servir de récepteur à la fibronectine et d'autres protéines de la matrice extracellulaire. L'intégrine bêta-1 reconnaît la séquence R-G-D dans un vaste éventail de ligands. Cinq isoformes de l'intégrine bêta-1, produites par épissage alternatif, ont été signalées. L'intégrine bêta-1 est synthétisée avec un peptide signal (a.a. 1-20) qui se détache ensuite par clivage. La forme mature possède un domaine extracellulaire (a.a. 21-728), un domaine hélicoïdal (a.a. 729-751) et une région cytoplasmique (a.a. 752-798). L'isoforme 1 de l'intégrine bêta-1 est largement exprimée ; d'autres isoformes sont généralement co-exprimées avec une distribution plus restreinte. L'isoforme 2 est exprimée dans la peau, le foie, le muscle squelettique, le muscle cardiaque, le placenta, les cellules endothéliales de veine ombilicale, les cellules de neuroblastome, les cellules de lymphome, les cellules d'hépatome et les cellules d'astrocytome. L'isoforme 3 et l'isoforme 4 sont exprimées dans le muscle, le rein, le foie, le placenta, l'épithélium cervical, les cellules endothéliales de veine ombilicale, les cellules de fibroblaste, les cellules rénales d'embryon, les plaquettes et plusieurs lignées de cellules sanguines. L'isoforme 4 est exprimée sélectivement dans les lymphocytes T périphériques et l'isoforme 5 est exprimée spécifiquement dans le muscle strié (muscle squelettique et muscle cardiaque). Il a été signalé que l'isoforme 2 interfère avec l'isoforme 1, entraînant un effet négatif dominant sur l'adhérence et la migration des cellules (in vitro).
Spécificité
Le clone mAb13 détecte spécifiquement la sous-unité bêta 1 de l'intégrine humaine. Il cible un épitope de 12 acides aminés de la moitié N-terminale.
Immunogène
Récepteur de la fibronectine (alpha V bêta 1) purifié à partir de placenta humain.
Application
Analyse d'inhibition : Un lot représentatif a permis de bloquer l'adhérence cellulaire dans des études d'inhibition (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75; Humphries, J.D., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(11):10234-43).
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter l'intégrine bêta1 (CD29) dans des applications d'immunocytochimie (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75; Humphries, J.D., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(11):10234-43).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis de détecter l'intégrine bêta1 (CD29) dans des applications d'immunoprécipitation (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75).
Analyse d'inhibition : Un lot représentatif a permis de bloquer l'adhérence de cellules HT-1080 sur des plaques recouvertes de fibronectine (avec la permission du Dr. Kenneth M. Yamada, M.D., Ph.D., NIDCR, National Institutes of Health, Bethesda, MD, États-Unis).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-intégrine bêta1 (CD29), clone mAb13 (réf. MABT821), est un anticorps monoclonal de rat qui permet de détecter l'intégrine bêta-1 et dont l'utilisation a été testée dans des études d'immunocytochimie, d'immunoprécipitation et d'inhibition.
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules A431.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter l'intégrine bêta1 (CD29) dans des cellules A431.
Description de la cible
88,42 kDa (poids déterminé par calcul).
Forme physique
Anticorps IgG2a monoclonal de rat purifié dans du PBS sans conservateurs.
Format : Produit purifié
Purification sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception. Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Sydney E Greer et al.
Molecular biology of the cell, 35(4), ar49-ar49 (2024-01-31)
Spatial and temporal regulation of chondrocyte maturation in the growth plate drives growth of many bones. One essential event to generate the ordered cell array characterizing growth plate cartilage is the formation of chondrocyte columns in the proliferative zone via
Takuya Kuwashiro et al.
International journal of molecular medicine, 42(2), 957-965 (2018-05-23)
Although interferon (IFN)‑based treatment of patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection is widely applied, treatment resistance is often observed in patients with advanced liver fibrosis. Given that the molecular mechanisms of IFN resistance in liver fibrosis remain elusive, the
Md Saimon Mia et al.
European journal of cell biology, 102(2), 151316-151316 (2023-04-22)
The expression of the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) is altered in multiple chronic kidney diseases like hypertension and renal fibrosis, where the signaling from the basal membrane proteins is critical for the development and progression of the various pathologies. Integrins
Mattia Vitale et al.
Gels (Basel, Switzerland), 8(5) (2022-05-28)
Hydrogel biomaterials mimic the natural extracellular matrix through their nanofibrous ultrastructure and composition and provide an appropriate environment for cell-matrix and cell-cell interactions within their polymeric network. Hydrogels can be modified with different proteins, cytokines, or cell-adhesion motifs to control
Ayan T Ray et al.
Development (Cambridge, England), 150(6) (2023-03-03)
Loss of FGF signaling leads to defects in salivary gland branching, but the mechanisms underlying this phenotype remain largely unknown. We disrupted expression of Fgfr1 and Fgfr2 in salivary gland epithelial cells and found that both receptors function coordinately in