Principaux documents
MABT65
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CEACAM1, clone 4D1/C2
clone 4D1/C2, from mouse
Synonyme(s) :
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, Biliary glycoprotein 1, BGP-1, CD66a
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D1/C2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CEACAM1(634)
Description générale
La CEACAM1 (molécule 1 d'adhérence cellulaire associée aux antigènes carcinoembryonnaires) semble appartenir à la superfamille des immunoglobulines et est connue comme suppresseur de tumeurs épithéliales et facteur de croissance angiogénique. Elle a également été associée au cytosquelette d'actine. On sait aussi que la CEACAM1 est un récepteur cellulaire pour certaines bactéries pathogènes de la muqueuse chez l'être humain. Une perte d'activité de la CEACAM1 a été associée au développement du cancer colorectal.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine CEACAM1 humaine.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant pour détecter la CEACAM1 dans le cancer du poumon non à petites cellules [Dango, S., et al. (2008). Lung Cancer. 60:426-433].
Analyse par western blotting : un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant pour détecter la CEACAM1 dans un lysat de granulocytes humains [Bogoevska, V. et al., (2006). Glycobiology. 16(3): 197–209].
Analyse par cytométrie en flux : un lot représentatif a été utilisé en cytométrie en flux FACS par un laboratoire indépendant pour détecter la CEACAM1 dans des granulocytes humains [Bogoevska, V. et al., (2006). Glycobiology. 16(3): 197–209].
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez la protéine CEACAM1 avec cet anticorps anti-CEACAM1, clone 4D1/C2, dont l'utilisation a été validée en western blotting et immunohistochimie.
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion cellulaire (CAM)
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HepG2.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine CEACAM1 dans 10 µg de lysat de cellules HepG2.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 150 kDa.
Des bandes résultant de différentes glycosylations sont généralement observées à environ 120 à 160 kDa [Lauke, H., et al. (2004). Mol. Hum. Reprod. 10(4):247-252].
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HepG2
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maria L Dupuis et al.
Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997), 38(9), 357-370 (2015-10-09)
Several lines of evidence show that de novo expression of carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (CEACAM1) is strongly associated with reduced disease-free survival of patients affected by metastatic melanoma. Previously published investigations report that homophilic interactions between CEACAM1 expressed
Max Klapholz et al.
The Journal of pathology, 257(2), 186-197 (2022-02-05)
Colorectal carcinoma (CRC) is the second leading cause of cancer mortality worldwide. CRC is stratified into two major groups: microsatellite stable (MSS) and microsatellite instability-high (MSI-H). MSS CRC constitutes the majority of cases, has worse overall prognosis, and thus far