MABT324
Anti-CEACAM8 Antibody, clone 6/40c
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Niveau de qualité
Clone
6/40c
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEACAM8 in 10 µg of PMN cell lysate.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable