Principaux documents
MABT188
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-dynamine 1/2, clone Hudy-1
clone Hudy-1, from mouse
Synonyme(s) :
Dynamin-1, Dynamin, Dynamin-1/2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Hudy-1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNM1(1759)
Description générale
La dynamine 1 et la dynamine 2 appartiennent à la superfamille des grandes GTPases appelées dynamines. Les dynamines sont des protéines multidomaines comprenant un domaine de liaison au GTP, un domaine central et un domaine effecteur de l'activité GTPase (GED pour "GTPase Effecteur Domain"). Les dynamines comprennent également un domaine d'homologie de la pleckstrine (PH) qui peut faciliter leur liaison membranaire. La dynamine 1 est présente en grandes quantités dans le cerveau, notamment au niveau des contacts synaptiques, tandis que la dynamine 2 est exprimée de façon ubiquitaire dans les cellules non neuronales. Les dynamines sont impliquées dans l'endocytose médiée par des récepteurs de vésicules recouvertes de clathrine. La dynamine 1 interagit avec une multitude de cibles cellulaires par l'intermédiaire de son domaine de liaison au domaine SH3 ; elle intervient également dans les dernières étapes de la formation des vésicules en assemblant des oligomères autour du "cou" des vésicules naissantes et en induisant la fission de la membrane ; enfin, elle peut jouer un rôle dans le réarrangement du cytosquelette et la cytodiérèse. La dynamine 2 est impliquée dans la formation des vésicules recouvertes de clathrine, mais elle peut également intervenir dans le recyclage des récepteurs entre les endosomes et le réseau trans-golgien.
Spécificité
Cet anticorps détecte indifféremment la dynamine 1 et la dynamine 2. [Nicoziani, P. et al. (1999). Molecular Biology of the Cell. 11:481–495.]
Immunogène
Dynamine 1 humaine entière recombinante exprimée dans des cellules Sf9 transfectées.
Application
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant sur ces cellules HeLa [Nicoziani, P. et al. (1999). Molecular Biology of the Cell. 11:481–495.]
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-dynamine 1/2, clone Hudy-1, détecte la présence de la dynamine 1/2. Il a été publié et validé pour une utilisation en western blotting et en immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de tissus cérébraux de rat.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la dynamine 1 ou 2 dans 10 µg de lysat de tissus cérébraux de rat.
Description de la cible
Poids observé : ~97 kDa
La dynamine 1 et la dynamine 2 présentent un poids moléculaire théorique de respectivement 97 kDa et 98 kDa.
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de tissus cérébraux de rat
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hyun Jung Park et al.
Frontiers in physiology, 11, 587358-587358 (2020-11-17)
Cultured cell models are an essential complement to dissecting kidney proximal tubule (PT) function in health and disease but do not fully recapitulate key features of this nephron segment. We recently determined that culture of opossum kidney (OK) cells under
Kamalika Mukherjee et al.
Nature communications, 13(1), 2422-2422 (2022-05-04)
Chronic kidney diseases and acute kidney injury are mechanistically distinct kidney diseases. While chronic kidney diseases are associated with podocyte injury, acute kidney injury affects renal tubular epithelial cells. Despite these differences, a cardinal feature of both acute and chronic
Cinzia Milesi et al.
Life science alliance, 2(1) (2019-01-30)
EPS15 and its homologous EPS15L1 are endocytic accessory proteins. Studies in mammalian cell lines suggested that EPS15 and EPS15L1 regulate endocytosis in a redundant manner. However, at the organismal level, it is not known to which extent the functions of
Elin Larsson et al.
The Journal of cell biology, 222(4) (2023-02-03)
Caveolae are small membrane invaginations that generally are stably attached to the plasma membrane. Their release is believed to depend on the GTPase dynamin 2 (Dyn2), in analogy with its role in fission of clathrin-coated vesicles. The mechanistic understanding of
Dominik P Buser et al.
EBioMedicine, 46, 32-41 (2019-07-25)
Gliomas are the most frequent and aggressive malignancies of the central nervous system. Decades of molecular analyses have demonstrated that gliomas accumulate genetic alterations that culminate in enhanced activity of receptor tyrosine kinases and downstream mediators. While the genetic alterations