Principaux documents
MABS474
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GRP78, clone N88
clone N88, from mouse
Synonyme(s) :
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N88, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA5(3309)
Description générale
Le gène HSPA5 code pour une protéine appelée GRP-78 (protéine de 78 kDa régulée par le glucose), également connue sous le nom de BiP (protéine de liaison à la chaîne lourde d'immunoglobuline) ou protéine 5 de choc thermique de 70 kDa. Initialement découvert comme l'un des ensembles de gènes induits en cas de famine et de stress cellulaire, la GRP-78 codée par HSPA5 est aujourd'hui considérée comme un membre important de la famille des protéines de choc thermique. La protéine GRP-78 codée par le gène HSPA5 semble jouer un rôle dans l'assemblage de complexes protéiques multimériques dans le réticulum endoplasmique (RE). La localisation cellulaire se fait au niveau du lumen du réticulum endoplasmique et apparaît sous la forme de coloration de type cytoplasmique. La protéine codée par HSPA5 est essentielle aux processus de translocation au sein du réticulum endoplasmique ; elle joue également un rôle dans le transport rétrograde à travers la membrane du réticulum endoplasmique des protéines mal repliées destinées à être dégradées par le système ubiquitine-protéasome. Largement exprimée dans tous les types de cellules dans des conditions normales, la protéine codée par HSPA5 est particulièrement induite en cas de stress cellulaire, de chaleur ou de toxines, ainsi que dans des conditions qui conduisent à l'accumulation de protéines non repliées dans le RE.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine GRP78 humaine.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'utilisation de cet anticorps anti-GRP78, clone N88, a été validée en western blotting, en dosages d'activité et en cytométrie en flux pour la détection de GRP78.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Test de dosage d'activité : cet anticorps accélère la croissance tumorale dans un modèle de tumeur du flanc (mélanome B16F1) (de Ridder, G. G., et al. (2012). Melanoma Research. 22(3):225-235).
Analyse par cytométrie en flux : un lot représentatif a permis de détecter la GRP78 dans des cellules B16F1 (de Ridder, G. G., et al. (2012). Melanoma Research. 22(3):225-235).
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine GRP78 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 78 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon sans conservateur contenant du PBS.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable