MABS2320
Anti-DNP Antibody, clone 1D10.4
Synonyme(s) :
DNP, Dinitrophenol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D10.4, monoclonal
Poids mol.
observed mol wt ~66 kDa
Produit purifié par
using protein G
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with DNP conjugated to BSA.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DNP-conjugated BSA.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot of this antibody detected DNP in ELISA application.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable