MABS1812M
Anti-Furin Antibody, clone 16B1.1
clone 16B1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-FUR, Anti-PACE, Anti-PCSK3, Anti-SPC1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16B1.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FURIN(5045)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Furin in 10 µg of U-251 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable