Principaux documents
MABN827
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Tau, clone T49 (non humain)
clone T49, from mouse
Synonyme(s) :
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
T49, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, bovine
Ne doit pas réagir avec
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La protéine tau ou la protéine tau associée aux microtubules (MAPT), également nommée protéine des enchevêtrements neurofibrillaires et protéine tau formant les filament hélicoïdaux appariés (PHF-tau) est une protéine cytosolique qui favorise l'assemblage et la stabilité des microtubules et pourrait être impliquée dans l'établissement et le maintien de la polarité axonale des neurones. La protéine tau se lie aux microtubules axonaux et semble fonctionner comme une protéine de liaison entre ces microtubules et les composants de la membrane plasmique neuronale. Il en existe de multiples isoformes, les courtes favorisant la plasticité du cytosquelette et les longues jouant plutôt un rôle stabilisateur. Il a été démontré que le domaine d'activation de la phosphatase, PAD, est impliqué dans l'inhibition du transport axonal rapide (FAT) antérograde fondé sur la kinésine, via l'activation de la protéine phosphatase 1 (PP1) axonale et de la glycogène synthase kinase 3 (GSK3), indépendamment de la liaison aux microtubules. Des anomalies de la protéine tau semblent à l'origine d'un certain nombre de maladies neurodégénératives, dont la démence frontotemporale (DFT), la dégénérescence pallido-ponto-nigrale (DPPN), la maladie de Pick, la dégénérescence cortico-basale (DCB), la paralysie supranucléaire progressive de type 1 (PSNP1) la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Le clone T49 montre une immunoréactivité contre la protéine tau bovine, de rat et de souris, mais pas humaine (UniProt P29172, P19332, P10637 et P10636, respectivement).
Immunogène
Produit purifié correspondant à la protéine tau bovine.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine tau dans du tissu de cortex cérébral, rénal et d'intestin grêle de souris.
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la protéine tau dans des neurones PS19 traités au PBS ou ayant reçu par transduction des fibrilles d'a-synucléine préformées (pff) de souche A ou de souche B FL [Guo, J.L., et al. (2013). Cell. 154:103-117].
L'anticorps anti-tau, clone T49 (non humain) est un anticorps dirigé contre la protéine tau et destiné à être utilisé en western blotting et en immunohistochimie.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de souris et humain.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine tau dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de souris et humain.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 53 kDa. Cette protéine comprend de multiples isoformes entre 45 et 76 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sheng Chen et al.
Nature communications, 15(1), 2436-2436 (2024-03-19)
Parkinson's disease (PD) is closely linked to α-synuclein (α-syn) misfolding and accumulation in Lewy bodies. The PDZ serine protease HTRA1 degrades fibrillar tau, which is associated with Alzheimer's disease, and inactivating mutations to mitochondrial HTRA2 are implicated in PD. Here
Sarah Helena Nies et al.
The Journal of biological chemistry, 297(4), 101159-101159 (2021-09-05)
In Alzheimer's disease (AD), deposition of pathological tau and amyloid-β (Aβ) drive synaptic loss and cognitive decline. The injection of misfolded tau aggregates extracted from human AD brains drives templated spreading of tau pathology within WT mouse brain. Here, we
Michael Fassler et al.
Cells, 12(11) (2023-06-10)
TREM2 is a membrane receptor expressed on microglia that plays a pivotal role in the organization and function of these innate immune cell components within the neurodegenerated brain. Whereas TREM2 deletion has been studied extensively in experimental beta-amyloid and Tau-based
Antigoni Katsikoudi et al.
The Journal of biological chemistry, 295(37), 13079-13093 (2020-07-24)
Tau aggregation and hyperphosphorylation is a key neuropathological hallmark of Alzheimer's disease (AD), and the temporospatial spread of Tau observed during clinical manifestation suggests that Tau pathology may spread along the axonal network and propagate between synaptically connected neurons. Here
Elena Ficulle et al.
Scientific reports, 12(1), 2673-2673 (2022-02-19)
Cellular models recapitulating features of tauopathies are useful tools to investigate the causes and consequences of tau aggregation and the identification of novel treatments. We seeded rat primary cortical neurons with tau isolated from Alzheimer's disease brains to induce a