MABN282
Anti-CNGB1 Antibody, clone 5A5.1
clone 5A5.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Cyclic nucleotide-gated cation channel beta-1, Cyclic nucleotide-gated cation channel 4, CNG channel 4, CNG-4, CNG4, Cyclic nucleotide-gated cation channel gamma, Cyclic nucleotide-gated cation channel modulatory subunit, Cyclic nucleotide-gated channel
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5A5.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNGB1(1258)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CNGB1 in 10 µg of Y79 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable