MABN2433
Anti-TMEM16B Antibody, clone 13B8
clone 13B8, from mouse
Synonyme(s) :
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13B8, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ano2(243634)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected TMEM16B in mouse retina tissue (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TMEM16B in mouse retinal tissue.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques