MABF3027
Anti-RdRp R2 of SARS-CoV Antibody, clone 3H2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies, primary antibodies
Clone
3H2, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 790.25 kDa
observed mol wt ~100 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
SARS coronavirus
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
vaccinia virus ... NS1(956533)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 RdRp (NSP12) protein.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected recombinant RdRp R2 of SARS-CoV-2.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable