MABF158C
Anti-CD152 (CTLA-4) (mouse), PE-Cy7, clone UC10-4F10-11 Antibody
clone UC10-4F10-11, from hamster(Armenian), PE-Cy7
Synonyme(s) :
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4), CD152, CD152 (CTLA-4)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Conjugué
PE-Cy7
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
UC10-4F10-11, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ctla4(12477)
Description générale
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD152 (CTLA-4) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable