MABF148E
Anti-CD161 (NK1.1) (mouse), FITC, clone PK136 Antibody
clone PK136, from mouse, FITC conjugate
Synonyme(s) :
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele A, CD161 antigen-like family member B, Lymphocyte antigen 55b (Ly-55b), NKR-P1 34, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele SJL/BALB (NKR-P1B), CD161b, CD161 (NK1.1)
Réf. du fournisseur: EN300-196752-100MG
163,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-196752-100MG
163,30 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PK136, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Catégories apparentées
Description générale
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable