Principaux documents
MABE146
Sigma-Aldrich
Anti-5-methylcytosine Antibody, clone 33D3
clone 33D3, from mouse
Synonyme(s) :
methylcytosine, methylcytidine
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
33D3, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
Southern blotting: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP): suitable
Isotype
IgG1λ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
5-Methylcytosine is a modified base found in the DNA of higher eukaryotes. ’ Appropriate cytosine methylation is essential for normal development and maintenance of mammalian cells. Alternations in DNA methylation patterns is often associated with cancers with the turmor DNA being hypomethylated compared to DNA from normal tissues.
Spécificité
Predicted to react with multiple species.
This antibody detects 5-Methylcytosine, but not unmethylated cytosine.
Immunogène
Ovalbumin-conjugated 5-methylcytosine
Application
Gut.
Cancer Lett.
Nat Genet. 38(2):149-153
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Biologie de la chromatine
Use Anti-5-methylcytosine Antibody, clone 33D3 (mouse monoclonal antibody) validated in DB, IF, SB, IHC(P), Flow Cytometry, MeDIP to detect 5-methylcytosine also known as methylcytosine, methylcytidine.
Qualité
µ
Description de la cible
Detects methylated cytosine
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MABE527
Forme physique
λ
Format : Produit purifié
Protéine A
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alain Cuna et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 53(1), 60-73 (2014-11-12)
DNA methylation, a major epigenetic mechanism, may regulate coordinated expression of multiple genes at specific time points during alveolar septation in lung development. The objective of this study was to identify genes regulated by methylation during normal septation in mice
Yidan Liu et al.
Epigenetics, 12(7), 551-560 (2017-04-14)
The 5-methylcytosine (5mC) modification regulates multiple cellular processes and is faithfully maintained following DNA replication. In addition to DNA methyltransferase (DNMT) family proteins, ubiquitin-like PHD and ring finger domain-containing protein 1 (UHRF1) plays an important role in the maintenance of
Elena M Pugacheva et al.
Epigenetics & chromatin, 9(1), 35-35 (2016-09-03)
A common aberration in cancer is the activation of germline-specific proteins. The DNA-binding proteins among them could generate novel chromatin states, not found in normal cells. The germline-specific transcription factor BORIS/CTCFL, a paralog of chromatin architecture protein CTCF, is often
Shaohai Fang et al.
Nature communications, 10(1), 4297-4297 (2019-09-22)
Tet-mediated DNA demethylation plays an important role in shaping the epigenetic landscape and chromatin accessibility to control gene expression. While several studies demonstrated pivotal roles of Tet in regulating embryonic development, little is known about their functions in heart development.
Yize Zhang et al.
Scientific reports, 7, 43158-43158 (2017-02-23)
In vertebrates, DNA methyltransferase 3 (Dnmt3) homologues are responsible for de novo DNA methylation and play important roles in germ cell development. In the present study, four dnmt3 genes, dnmt3aa, dnmt3ab, dnmt3ba and dnmt3bb.1, were identified in ricefield eels. Real-time