Principaux documents
MABE1095
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-hybride ADN-ARN, clone S9.6
clone S9.6, from mouse
Synonyme(s) :
DNA-RNA Duplex, DNA/RNA Duplex, DNA:RNA Duplex, DNA-RNA Hybrid, DNA/RNA Hybrid, DNA:RNA Hybrid, RNA-DNA Duplex, RNA/DNA Duplex, RNA:DNA Duplex, RNA-DNA Hybrid, RNA/DNA Hybrid, RNA:DNA Hybrid
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S9.6, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
ChIP: suitable
affinity binding assay: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les hybrides ADN-ARN sont naturellement présents dans les cellules eucaryotes, et se trouvent à des niveaux élevés dans les sites de forte activité transcriptionnelle. Ce sont des structures constituées d'acides nucléiques non canoniques dotées de fonctions de régulation de la transcription. Leur présence prédisposerait un locus à une cassure chromosomique. Un locus formant un hybride ADN-ARN crée une conformation intermédiaire A/B double brin, avec une seconde cible pour les protéines se liant aux acides nucléiques simple brin sur le brin d'ADN déplacé complémentaire. Il a été montré que ces espèces résistent à l'activité des ADN méthyltransférases. La formation d'hybrides ADN-ARN a été associée à un certain nombre de maladies neurologiques. Des mutations de la senataxine (SETX), une ADN-ARN hélicase, sont impliquées dans la forme juvénile dominante de la sclérose latérale amyotrophique de type 4 et dans une forme récessive d'ataxie avec apraxie oculomotrice de type 2.
Spécificité
La structure de l'hétéroduplex ADN-ARN ciblé (boucle R) n'est pas spécifique à une séquence ou une espèce.
Le clone S9.6 se lie aussi bien à l'hétéropolymère d'ADN-ARN qu'au poly(I)-poly(dC), mais des niveaux de poly(A)-poly(dT) 100 fois plus élevés ont été requis pour obtenir un degré de liaison similaire. L'ADN simple brin, l'ADN double brin, l'ARN double brin et l'ARN ribosomique n'ont pas été liés par le clone S9.6 (Boguslawski, S.J., et al. (1986). J. Immunol Methods. 89(1):123-130).
Immunogène
Duplex ADN-ARN hétéropolymère préparé par transcription de l'ADN simple brin du phage phi X174 avec l'ARN polymérase ADN-dépendante (Boguslawski, S.J., et al. (1986). J. Immunol Methods. 89(1):123-130).
Application
Analyse par dot blot : Une concentration de 0,2 µg/m d'un lot représentatif a permis de détecter un niveau plus élevé d'hybrides ADN-ARN dans des extraits génomiques de souche de levure déficiente en RNase H que dans des extraits de souche de type sauvage (avec la permission de Lorenzo Costantino, Ph.D., laboratoire Koshland, université de Californie à Berkeley, États-Unis).
Essai de liaison par affinité : Le clone S9.6 se lie aussi bien à l'hétéropolymère d'ADN-ARN qu'au poly(I)-poly(dC), mais des niveaux de poly(A)-poly(dT) 100 fois plus élevés ont été requis pour obtenir un degré de liaison similaire. L'ADN simple brin, l'ADN double brin, l'ARN double brin et l'ARN ribosomique n'ont pas été liés par le clone S9.6 (Boguslawski, S.J., et al. (1986). J. Immunol Methods. 89(1):123-130).
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : Un lot représentatif a permis de détecter davantage d'hybrides ADN-ARN au niveau de quatre gènes activement transcrits lors de l'inactivation médiée par shARN de BRCA1 ou BRCA2, mais pas PCID2 ou RAD51, dans des cellules HeLa (Bhatia, V., et al. (2014). Nature. 511(7509):362-365).
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : Un lot représentatif a permis de détecter des boucles R formées sur le gène de l'actine bêta en utilisant une préparation de chromatine de cellules HeLa. Un traitement de la préparation de chromatine par la RNase H a empêché le clone S9.6 d'immunoprécipiter les fragments de chromatine ciblés (Skourti-Stathaki, K., et al. (2011). Mol. Cell. 42(6):794-805).
Analyse par séquençage avec immunoprécipitation de la chromatine (ChIP-seq) : Un lot représentatif a permis de détecter la distribution à l'échelle du génome des hybrides ADN-ARN dans une levure bourgeonnante par analyse ChIP-seq (El Hage, A., et al. (2014). PLoS Genet. 10(10):e1004716).
Analyse par immunocytochimie : Des lots représentatifs ont permis d'immunolocaliser des boucles R nucléaires par coloration immunocytochimique en fluorescence de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) H1 fixées au méthanol et de cellules HeLa fixées au formaldéhyde (Bhatia, V., et al. (2014). Nature. 511(7509):362-365; Ginno, P.A., et al. (2012). Mol. Cell. 45(6):814-825).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter in vitro un substrat de boucle R transcrit (hybride ADN-ARN), mais pas de l'ADN double brin (ADNdb) (Ginno, P.A., et al. (2012). Mol. Cell. 45(6):814-825).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-hybride ADN-ARN, clone S9.6 (réf. MABE1095) est un anticorps monoclonal de souris hautement spécifique qui cible les hybrides ADN-ARN. Il a été testé dans des essais de liaison par affinité, et en immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), ChIP-seq, dot blot, immunocytochimie et immunoprécipitation.
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules HeLa.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/50e de cet anticorps a permis d'immunolocaliser des hybrides ADN-ARN nucléaires et mitochondriaux dans des cellules HeLa fixées avec 4 % de paraformaldéhyde et perméabilisées par 0,3 % de Triton X.
Forme physique
Format : purifié
IgG2aκ de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (à pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Roslyn M Ray et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 17, 264-276 (2019-07-07)
Hypercholesterolemia is a condition that is characterized by very high levels of cholesterol in the blood and is a major correlating factor with heart disease. Indeed, high levels of the low-density lipoprotein (LDL) have been causally linked to the development
Weimin Feng et al.
Molecular and cellular biology, 40(13) (2020-04-22)
RNA helicase DHX33 was found to regulate the transcription of multiple genes involved in cancer development. But the underlying molecular mechanism remains unclear. Here, we found DHX33 associated extensively with gene promoters at CG-rich region. Its deficiency reduced the loading
Inbal Gazy et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 482-482 (2020-07-23)
The Fragile-X related disorders (FXDs) are Repeat Expansion Diseases (REDs) that result from expansion of a CGG-repeat tract located at the 5' end of the FMR1 gene. While expansion affects transmission risk and can also affect disease risk and severity
Sabine Pinter et al.
Nucleic acids research, 49(8), 4350-4370 (2021-04-07)
The lysine specific demethylase 1 (LSD1) plays a pivotal role in cellular differentiation by regulating the expression of key developmental genes in concert with different coregulatory proteins. This process is impaired in different cancer types and incompletely understood. To comprehensively
Shun Hosoyamada et al.
Molecular and cellular biology, 40(1) (2019-10-16)
The rRNA genes (rDNA) in eukaryotes are organized into highly repetitive gene clusters. Each organism maintains a particular number of copies, suggesting that the rDNA is actively stabilized. We previously identified about 700 Saccharomyces cerevisiae genes that could contribute to