Principaux documents
MAB858-2
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-VRS (glycoprotéine, toutes les souches de types A et B), clone 131-2G
clone 131-2G, from mouse
Synonyme(s) :
RSV
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
131-2G, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le virus respiratoire syncytial (RSV) est un paramyxovirus labile qui produit une fusion caractéristique de cellules humaines en culture tissulaire : l'effet syncytial. Deux sous-types, A et B, ont été identifiés. Le sous-type B rassemble les souches asymptomatiques du virus. Les formes cliniques les plus graves impliquent les souches du sous-type A.
Spécificité
Glycoprotéine, 89 kDa. Reconnait indifféremment les souches A et B.
Immunogène
A2
Épitope : certaines souches de type B
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Détectez le virus respiratoire syncytial avec cet anticorps anti-RSV (glycoprotéine, toutes les souches de types A et B), clone 131-2G, validé pour une utilisation en ELISA et en immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Tests ELISA
Immunofluorescence indirecte (sur coupes de tissus frais congelés)
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail.
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. 1 mg/ml dans un tampon phosphate 0,02 M et NaCl 0,25 M (pH 7,6) contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C, en aliquotes, pendant 12 mois à compter de la date de réception. Ne pas conserver sous forme diluée.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Myra N Widjojoatmodjo et al.
Virology journal, 7, 114-114 (2010-06-08)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a primary cause of serious lower respiratory tract illness for which there is still no safe and effective vaccine available. Using reverse genetics, recombinant (r)RSV and an rRSV lacking the G gene (DeltaG) were constructed
Exploratory Spatial Analysis of in vitro Respiratory Syncytial Virus Co-infections.
Simeonov, I; Gong, X; Kim, O; Poss, M; Chiaromonte, F; Fricks, J
Viruses null
Jorge C G Blanco et al.
Viruses, 15(6) (2023-06-28)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a significant threat to elderly populations and repeated infections that occur throughout life are poorly protective. To assess the role of prior RSV infections as well as elderly immune senescence on vaccine efficacy, we compared
Edgar R Wood et al.
The Journal of biological chemistry, 290(32), 19681-19696 (2015-06-10)
2',5'-Oligoadenylate synthetase (OAS) enzymes and RNase-L constitute a major effector arm of interferon (IFN)-mediated antiviral defense. OAS produces a unique oligonucleotide second messenger, 2',5'-oligoadenylate (2-5A), that binds and activates RNase-L. This pathway is down-regulated by virus- and host-encoded enzymes that
Rachel J Derscheid et al.
Viruses, 5(11), 2881-2897 (2013-11-29)
Respiratory syncytial virus (RSV) is the most common cause of bronchiolitis in infants and young children. A small percentage of these individuals develop severe and even fatal disease. To better understand the pathogenesis of severe disease and develop therapies unique