MAB8151
Anti-West Nile Virus/Kunjin Antibody, Envelope, clone 3.91D
ascites fluid, clone 3.91D, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Clone
3.91D, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Stockage et stabilité
Avoid repeated freeze thaw cycles.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable