Principaux documents
MAB8006
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ORF2.1 du virus de l'hépatite E, clone 4B2
clone 4B2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le virus de l'hépatite E (HEV) est responsable de cas sporadiques et épidémiques d'hépatites virales à transmission entérique1.
Spécificité
ORF2.1, région codant la protéine de capside
Immunogène
Épitope : ORF2.1
Application
Cet anticorps anti-ORF2.1 du virus de l'hépatite E, clone 4B2, est validé pour une utilisation en western blotting, en ELISA et en immunofluorescence pour la détection de la protéine ORF2.1 du virus de l'hépatite E.
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses (virales)
Test ELISA
Immunotransfert
Immunofluorescence
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions optimales.
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans un tampon phosphate 0,02 M + NaCl 0,25 M (pH 7,6) contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable