Principaux documents
MAB4418
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-"achaete scute homolog 2", clone 7E2
clone 7E2, from mouse
Synonyme(s) :
achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 2, achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila), achaete-scute complex homolog-like 2, achaete-scute complex-like 2, achaete-scute complex-like 2 (Drosophila), mammalian achaete/scute homologue 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7E2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASCL2(430)
Description générale
"Achaete scute homolog 2" (ou "mammalian aschaete-scute homolog 2", ou Mash2) est une protéine nucléaire exprimée spécifiquement dans les trophoblastes extravilleux du placenta en développement. Le développement du placenta implique un contrôle par achaete scute homolog 2, un facteur de transcription comprenant une structure du type hélice-boucle-hélice basique, qui peut réguler HIF (hypoxie) dans la formation des spongiotrophoblastes. La mutagenèse ciblée de achaete scute homolog 2 a conduit à une perte de fonction provoquant une létalité embryonnaire à mi-grossesse en raison d'une défaillance placentaire associée à un manque de spongiotrophoblastes et à des couches trophoblastiques labyrinthiques réduites. En plus de leur implication dans le développement d'un placenta sain, il se peut que les protéines achaete scute interviennent aussi dans la détermination des précurseurs neuronaux des systèmes nerveux central et périphérique. La protéine achaete scute homolog 2 a aussi été impliquée comme un contrôleur du devenir des cellules souches intestinales et apparaît comme essentielle au maintien des cellules souches intestinales adultes (Tanaka, M., et al., (1997) Dev Biol. 190(10):55-65).
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la région proche de l'extrémité C-terminale de la protéine achaete scute homolog 2.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette His correspondant à la région proche de l'extrémité C-terminale de la protéine achaete scute homolog 2.
Application
Analyse par immunocytochimie : Un précédent lot a été utilisé en IC par un laboratoire indépendant (Van de Flier, L.G., et al., 2009).
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un précédent lot a été utilisé en ChiP par un laboratoire indépendant (Hatzis, P., et al., 2008).
L'anticorps anti-"achaete scute homolog 2", clone 7E2, permet de détecter le taux d'achaete scute homolog 2, et son utilisation a été publiée et validée en WB, IC et ChIP.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu placentaire humain.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine achaete scute homolog 2 dans 10 µg de lysat de tissu placentaire humain.
Description de la cible
~20 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jun Ye et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(8), 1014-1025 (2018-06-12)
The Wnt signaling pathway controls stem cell identity in the intestinal epithelium and cancer stem cells (CSCs). The transcription factor Ascl2 (Wnt target gene) is fate decider of intestinal cryptic stem cells and colon cancer stem cells. It is unclear
Yangyang Shang et al.
Oncotarget, 6(31), 30993-31006 (2015-08-27)
The role of Achaete scute-like 2 (Ascl2) in colorectal cancer (CRC) cell differentiation is unknown. LS174T, HT-29 and Caco-2 cells have high Ascl2 expression, while Lovo and SW480 cells have low Ascl2 expression. LS174T and HT-29 cells with Ascl2 knockdown
Genta Nagae et al.
Nature communications, 12(1), 5423-5423 (2021-09-21)
Hepatoblastoma (HB) is the most common pediatric liver malignancy; however, hereditary predisposition and acquired molecular aberrations related to HB clinicopathological diversity are not well understood. Here, we perform an integrative genomic profiling of 163 pediatric liver tumors (154 HBs and
Zhuo Ma et al.
Nature communications, 14(1), 5354-5354 (2023-09-03)
Understanding pancreas development can provide clues for better treatments of pancreatic diseases. However, the molecular heterogeneity and developmental trajectory of the early human pancreas are poorly explored. Here, we performed large-scale single-cell RNA sequencing and single-cell assay for transposase accessible
Jarom Heijmans et al.
Cell reports, 3(4), 1128-1139 (2013-04-03)
Stem cells generate rapidly dividing transit-amplifying cells that have lost the capacity for self-renewal but cycle for a number of times until they exit the cell cycle and undergo terminal differentiation. We know very little of the type of signals