MAB349
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1.D5
Synonyme(s) :
Alz-90
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, A4(695), clone 1.D5, clone 1.D5, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1.D5, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Westen Blot Protocol for MAB349
1) After blotting the SDS-PAGE gel onto nitrocellulose, incubate at room temperature for one hour in 1% PBS in 0.1 mol/L PBS, pH 7.2, to block non-specific background.
2) Incubate the Western blot with MAB349 (10-20 μg/mL) at +4°C overnight shaking well.
3) Wash the Western blots 2 times in PBS-Tween 0.05% for ten minutes. Wash one time in PBS.
4) Incubate the blots with anti-Mouse IgG (Chemicon AP124) for one hour at room temperature.
5) Repeat step #3.
6) Incubate in peroxidase-anti-peroxidase [PAP] (Chemicon PAP14) according to manufacturers directions.
7) Repeat step #3.
8) Incubate in 4-chloro-1-napthol for twenty minutes at room temperature.
9) Repeat step #3.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable