MAB348-100UL
Anti-APP A4, a.a. 66-81 of APP (NT) antibody produced in mouse
Synonyme(s) :
APP A4 Detection Antibody, Anti-APP Antibody, Mouse Anti-APP A4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Espèces réactives
fish, human, pig, monkey, mouse, rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable