Principaux documents
MAB342A4
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-galactocérébroside, clone mGalC, conjugué au fluorochrome Alexa Fluor 488
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonyme(s) :
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mGalC, monoclonal
Espèces réactives
rabbit, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human, bovine (immunogen homology), chicken, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GALC(2581)
Description générale
Le galactocérébroside (GalC) est un important galactosphingolipide de la myéline qui intervient dans la myélinisation. Le GalC est un marqueur spécifique très utile de la lignée oligodendrogliale.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît les galactocérébrosides (GalC), les sulfatides, la psychosine et autres galactolipides. Présente une réactivité croisée avec le sulfatide, un ester de GalC, mais dans une proportion 16 fois plus faible. Aucune réactivité croisée avec : sphingosine, céramide, glucocérébroside ou ganglioside mixte. Se lie spécifiquement aux oligodendrocytes et aux cellules de Schwann.
Application
Détectez le galactocérébroside à l'aide de cet anticorps anti-galactocérébroside, clone mGalC, conjugué au colorant Alexa Fluor 488, dont l'utilisation a été validée en ICC.
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules oligodendrocytes de rat.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter des galactocérébrosides dans des oligodendrocytes de rat. Effectuée sans Triton.
Forme physique
Anticorps IgG3 monoclonal de souris purifié, conjugué au colorant Alexa Fluor 488, dans du PBS avec 0,1 % d'azoture de sodium et 15 mg/ml de BSA.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules oligodendrocytes de rat
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shun Yamamuro et al.
International journal of oncology, 47(5), 1647-1654 (2015-09-24)
Glioma stem-like cells (GSCs) are undifferentiated cells that are considered to be an origin of glioblastomas. Furthermore, they may contribute to treatment resistance and recurrence in glioblastomas. GSCs differentiate into differentiated glioma cells (non-glioma stem-like cells: non‑GSCs), and interconversion might
Hal X Nguyen et al.
The Journal of comparative neurology, 522(12), 2767-2783 (2014-04-10)
Human embryonic stem cells (hESC) and induced pluripotent stem cells (hiPSC) can differentiate into many cell types and are important for regenerative medicine; however, further work is needed to reliably differentiate hESC and hiPSC into neural-restricted multipotent derivatives or specialized
Juan F Reyes et al.
Glia, 62(3), 387-398 (2014-01-03)
The origin of α-synuclein (α-syn)-positive glial cytoplasmic inclusions found in oligodendrocytes in multiple system atrophy (MSA) is enigmatic, given the fact that oligodendrocytes do not express α-syn mRNA. Recently, neuron-to-neuron transfer of α-syn was suggested to contribute to the pathogenesis