MAB3412
Anticorps anti-cytokératines AE1/AE3, reconnaît les cytokératines acides et basiques, clone AE1/AE3
clone AE1/AE3, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Pan cytokeratin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AE1/AE3, monoclonal
Espèces réactives
chicken, mouse, monkey, human, rabbit, bovine, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848)
mouse ... Krt1(16678)
rat ... Krt1(300250)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Structure cellulaire
un lot précédent de cet anticorps a été utilisé dans un test ELISA (Woodcock-Mitchel & Sun, 1982).
Western blotting :
(Woodcock-Mitchel & Sun, 1982 ; Tseng et al., 1982 ; Laster et al., 1986) ELISA : (Woodcock-Mictchel & Sun, 1982)
Immunohistochimie (paraffine) :
0,5-2 µg/ml d'un lot précédent ont été utilisés pour la coloration de coupes incluses en paraffine de tissus congelés ou fixés au formol (Woodcock-Mitchel & Sun, 1982 ; Tseng et al., 1982 ; Asch * Asch, 1986 ; Rodriguez et al., 1986 ; Clausen et al., 1986 ; Klein-Szanto et al., 1987 ; Reibel et al., 1985). Une digestion à la trypsine ou à la pepsine est nécessaire pour une bonne coloration des tissus inclus en paraffine. {Trypsine 1 mg/ml, 10 minutes, 37 °C ou pepsine 1 mg/ml, 5 minutes, 37 °C}. Une température élevée avec récupération de l'antigène au citrate peut également être utilisée.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions optimales.
Cytokératines
Qualité
Western blotting :
une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter les cytokératines AE1/AE3 dans 10 µg de lysats de cellules A431.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
NE PAS CONGELER.
Remarque sur l'analyse
Tous les tissus et tumeurs dérivés de l'épithélium
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable