Principaux documents
MAB2511
Sigma-Aldrich
Anti-VCAM-1 Antibody, clone P8B1
clone P8B1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD106
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P8B1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Spécificité
MAB2511 recognizes the human VCAM-1 molecule. The antibody inhibits VLA-4 (integrin alpha4beta1) binding and recognizes a different epitope than that which is recognized by MAB2144 (P3C4 clone).
Application
&&
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. Liquid in 0.2 M phosphate buffer to 0.25 M NaCl, pH 7.6 with 0.1% sodium azide. Caution: l'azoture de sodium est toxique. See online MSDS.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées.
Au cours du transport, de petits volumes de produit peuvent parfois se retrouver piégés dans la bande scellée autour du bouchon du flacon. Pour les produits dont le volume est inférieur ou égal à 200 μl, il est recommandé de tapoter doucement le flacon sur une surface dure, ou de le centrifuger brièvement dans une centrifugeuse de paillasse, afin de déloger tout liquide contenu dans le bouchon du flacon.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Max L B Grönloh et al.
EMBO reports, 24(1), e55483-e55483 (2022-11-17)
Upon inflammation, leukocytes leave the circulation by crossing the endothelial monolayer at specific transmigration "hotspot" regions. Although these regions support leukocyte transmigration, their functionality is not clear. We found that endothelial hotspots function to limit vascular leakage during transmigration events.
Thomas D Manes et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 36(9), 1910-1918 (2016-07-23)
Circulating human T effector memory cell (TEM) recognition of nonself MHC (major histocompatibility complex) molecules on allograft endothelial cells can initiate graft rejection despite elimination of professional antigen-presenting cells necessary for naive T-cell activation. Our previous studies of CD4 TEM
Barbara Garmy-Susini et al.
The Journal of clinical investigation, 115(6), 1542-1551 (2005-05-20)
Neovascularization depends on vascular cell proliferation and on the stabilization of vessels by association of vascular smooth muscle-like pericytes with ECs. Here we show that integrin alpha4beta1 (VLA-4) and VCAM-1 promote close intercellular adhesion between ECs and pericytes and that