Principaux documents
MAB1691
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-troponine I, a.a. 186-192, clone C5
clone C5, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
C5, monoclonal
Espèces réactives
frog, mouse, chicken, fish, human, bovine, rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Troponine I. Réagit avec la troponine I des muscles cardiaque et squelettique.
Immunogène
Troponine I cardiaque bovine.
Épitope : a.a. 186-192
Application
Domaine de recherche
Métabolisme
Détection de la troponine I avec cet anticorps anti-troponine I, clone C5, dont l'utilisation a été validée en ELISA et WB.
Immunohistochimie. L'utilisation de l'anticorps n'est pas recommandée pour les coupes en paraffine.
Test ELISA en sandwich de la troponine (pour le marquage) avec MAB3438.
Western blotting. Reconnaît une bande d'environ 22,5 kDa correspondant à la troponine I.
Purification de la troponine I
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Physiologie musculaire
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée provenant d'une protéine A-Sepharose. En solution dans du PBS (pH 7,4) avec 0,1 % d'azoture de sodium comme agent de conservation.
Stockage et stabilité
Conservation au réfrigérateur à une température comprise entre +2 et 8 °C pendant 6 mois maximum.
Remarque sur l'analyse
Témoin
TÉMOIN POSITIF : muscle cardiaque ou squelettique.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Desmin-related cardiomyopathy in transgenic mice: a cardiac amyloidosis.
Sanbe, A; Osinska, H; Saffitz, JE; Glabe, CG; Kayed, R; Maloyan, A; Robbins, J
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Cardioprotective effect of nicorandil, a mitochondrial ATP-sensitive potassium channel opener, prolongs survival in HSPB5 R120G transgenic mice.
Sanbe, A; Marunouchi, T; Yamauchi, J; Tanonaka, K; Nishigori, H; Tanoue, A
Testing null
Human neonatal cardiovascular progenitors: unlocking the secret to regenerative ability.
Fuentes, TI; Appleby, N; Tsay, E; Martinez, JJ; Bailey, L; Hasaniya, N; Kearns-Jonker, M
Testing null
pH-responsive titratable inotropic performance of histidine-modified cardiac troponin I.
Palpant, NJ; Houang, EM; Sham, YY; Metzger, JM
Biophysical Journal null
Suzanne E Berry et al.
Stem cells translational medicine, 2(11), 848-861 (2013-09-27)
Nestin(+) cardiac stem cells differentiate into striated cells following myocardial infarct. Transplantation of exogenous stem cells into myocardium of a murine model for Duchenne muscular dystrophy (DMD) increased proliferation of endogenous nestin(+) stem cells and resulted in the appearance of