Principaux documents
MAB13458
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MMP-9, clone 9D4.2
clone 9D4.2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Gelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9D4.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP9(4318)
Spécificité
Formes pro et active de la protéine MMP-9 humaine.
Immunogène
MMP-9 humaine purifiée (sur gélatinase B)
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez MMP-9 avec cet anticorps anti-MMP-9, clone 9D4.2, validé pour une utilisation en ELISA et en WB.
Sous-domaine de recherche
MMP et TIMP
Western blotting : dilution du 1/200e au 1/1 000e
Immunocytochimie : Non testé
ELISA : dilution du 1/200e au 1/1 000e
Immunohistochimie : Non testé
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1150
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans du PBS contenant 0,01% d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 6 à 12 mois maximum.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Prity Sahay et al.
PloS one, 16(4), e0249759-e0249759 (2021-04-30)
Pseudoexfoliation (PXF) is a unique form of glaucoma characterized by accumulation of exfoliative material in the eyes. Changes in tear profile in disease stages may give us insights into molecular mechanisms involved in causing glaucoma in the eye. All patients
Walter Maetzler et al.
PloS one, 11(3), e0149349-e0149349 (2016-03-05)
Based on animal and ex-vivo experiments, Growth/Differentiation Factor-15 (GDF15, also called Macrophage Inhibitory Cytokine-1, MIC1), a member of the transforming growth factor-beta family, and Matrix Metalloproteinase-9 (MMP9), a member of the matrix metalloprotease family may be potential markers for Lewy
Prity Sahay et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(6), BIO106-BIO113 (2017-06-07)
To evaluate the differential expression of tear matrix metalloproteinases (MMP) 2 and 9 in of patients with various forms of glaucoma. Tear samples were collected with a Schirmer's strip from 148 eyes of 113 patients (medically naïve patients with primary