Principaux documents
MAB1217F
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-marqueur des lymphocytes B FMC-7, clone FMC-7, conjugué au FITC
clone FMC-7, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-FMC-7, B-Cell Marker Detection, FITC Anti-FMC-7
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
FMC-7, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
BIOCHIMIE : pI = 7,4
Les lymphocytes B sont des lymphocytes qui jouent un rôle important dans la réponse immunitaire humorale contrairement à la réponse immunitaire à médiation cellulaire qui est induite par des lymphocytes T. La fonction principale des lymphocytes B est de fabriquer des anticorps dirigés contre les antigènes solubles. Les lymphocytes B sont un constituant essentiel du système immunitaire adaptatif. Le marqueur des lymphocytes B FMC-7 est un antigène limité aux lymphocytes B de 105 kDa qui est exprimé sur environ 50 % des lymphocytes B du sang périphérique humain adulte. Lors de l'activation des lymphocytes B in vivo, l'expression de FMC7 commence par augmenter. Les lymphocytes B impliqués dans la sécrétion d'anticorps ont perdu le déterminant FMC7. L'anticorps monoclonal FMC7 permet de délimiter une sous-population de lymphocytes B dans le sang normal. L'expression de l'antigène reconnu par FMC7 semble être associée à la maturation et elle sert à distinguer différents types de leucémies à cellules B.
Spécificité
L'anticorps FMC-7 n'a pas été groupé au 5e atelier sur le groupage leucocytaire qui a eu lieu à Boston, aux États-Unis, en 1993. Cet anticorps détecte une glycoprotéine de 105 kD retrouvée sur les lymphocytes B circulants (Brooks et al., 1981). Les études sur les lymphocytes normaux, les cellules leucémiques et les lignées de cellules indiquent que FMC-7 est un marqueur pour un segment limité de la voie de maturation des lymphocytes B (Catovsky et al., 1981 ; Zola et al., 1984). Cette glycoprotéine est exprimée à différents degrés sur les lymphocytes B circulants normaux, dans la leucémie chronique à cellules B (B-CLL), la leucémie prolymphocytaire (PLL) et d'autres néoplasmes à lymphocytes B (Zola et al., 1984, 1987 ; Bloem et al., 1988 ; Melo et al., 1988 ; Ferro et Zola, 1990 ; Mulligan, 1990 ; Zola et al., 1991 ; Burthem et Cawley, 1994 ; Huh et al., 1994). Elle marque la même population que les anticorps CD22, mais réagit avec un antigène différent (Zola et al. 1987).
Réactivité cellulaire :1
marque les lymphocytes B dans le sang périphérique et les lymphocytes B dans les amygdales. Aucune réaction avec les granulocytes, les monocytes, les plaquettes, les érythrocytes, les lymphocytes T ou les lymphocytes nuls. Réagit avec les lignées cellulaires HRIK et Raji.
Clinique9,12,13 Expression
Leucémie prolymphocytaire à cellules B (B-PLL) Fortement positif
Leucémie à tricholeucocytes (HCL) Fortement positif
Variante de la leucémie à tricholeucocytes (HCL-V) Fortement positif
Lymphome splénique à lymphocytes villeux (SLVL) Positif
Leucémie lymphoïde chronique à cellules B (B-CLL) Négatif à faiblement positif
Immunogène
La lignée cellulaire lymphoblastoïde B, HRIK.
Application
Cet anticorps peut être utilisé pour différencier la PLL de la B-CLL. Il est aussi utile pour confirmer le diagnostic d'autres maladies comme la HCL, la HCL-V et le SLVL. Utile pour la détection de la maladie résiduelle chez les patients en traitement pour ces maladies.
UTILISATION SUGGÉRÉE :
Cytométrie en flux - utiliser 10 μl directement du flacon pour 100 μl de sang total, ou 1 × 10E6 cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) dans 100 μl de tampon.
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps anti-marqueur des lymphocytes B FMC-7, clone FMC-7, conjugué au FITC a été validée en cytométrie en flux (CMF) pour la détection du marqueur des lymphocytes B FMC-7.
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Description de la cible
105 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : CBL1416F
Forme physique
L'anticorps est fourni dans 1,0 ml de solution Tris-HCl 0,1 M, NaCl 0,5 M, glycine 10 mM (pH 8,0) contenant 0,2 % de sérum albumine bovine et 0,1 % d'azoture de sodium. Les caractéristiques de chaque lot sont évaluées par électrophorèse et par cytométrie en flux.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C pendant six mois maximum. NE PAS CONGELER. À conserver à l'abri de la lumière.
ATTENTION : Le réactif monoclonal contient 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur. En raison des dangers liés à l'accumulation de cette substance dans les canalisations, le réactif usagé doit être dilué dans beaucoup d'eau avant d'être rejeté.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lymphocytes du sang périphérique humain, lignées cellulaires HRIK et Raji.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable