Key Documents
MA700
Millipore
Alimentation électrique mA700 Essential
Synonyme(s) :
power supply
About This Item
Code UNSPSC :
41105303
Nomenclature NACRES :
NC.01
Description générale
Alimentation électrique haute capacité pour l'électrophorèse et le western blotting
MA700-USAlimentation électrique mA700 Essential, fiche US
MA700-EUAlimentation électrique mA700 Essential, fiche Euro
MA700-UKAlimentation électrique mA700 Essential, fiche UK
MA700-NIAlimentation électrique mA700 Essential, fiche japonaise
MA700-ZHAlimentation électrique mA700 Essential, fiche chinoise
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Application
  • Capacité renforcée pour l'électrophorèse des protéines et de l'ADN
  • Transfert en cuve ou transfert semi-sec des protéines
  • Programmable
  • Écran LCD couleur affichant tous les paramètres en cours de fonctionnement
  • Format compact et empilable
  • Électrophorèse sur gel
  • Immunotransfert (technique de Western)
  • Western blotting