KK-1L-BK
Anticorps anti-D (clone MS-26), pour fabrication ultérieure d'autres produits (FFMU)
Anti-D from the clone MS-26, Human IgG, Intermediate for further manufacturing use
Synonyme(s) :
Anti-D (clone MS-26), FFMU
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-26, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 1 L
Concentration
1-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Pour la formulation de réactifs ou de dispositifs de typage sanguin anti-D.
Cet anticorps réagit avec les globules rouges à phénotype DVI. Comme il s′agit d′une IgG, il est nécessaire d′appliquer une technique de sensibilisation pour induire une agglutination, par exemple : anticorps anti-globuline, ajout d′enzyme ou plusieurs méthodologies automatisées. Cet anticorps est un partenaire idéal qui peut être mélangé avec n′importe quelle IgM anti-D FFMU Millipore pour créer un réactif mixte IgM/IgG.
Contient 0,1 % (p/v) d′azoture de sodium. Durée de conservation : 24 mois à compter de la date de filtration.
Autorisé par la FDA américaine en vertu d'un accord de fabrication partagé.
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable