Principaux documents
IMDISP
Millipore
Distributeur Immobilon® NOW
Dispenser for transfer membrane used in Western blotting, immunoblotting and dot blotting applications
Synonyme(s) :
Dispensing system
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.23
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La plupart des membranes utilisées pour le blotting de protéines sont fournies sous forme de rouleaux de 25 à 30 cm de large ou de feuilles prédécoupées à un format spécifique. Les rouleaux offrent une bonne flexibilité ; toutefois, la découpe des feuilles au format spécifique requis nécessite un effort et un temps supplémentaires. L'utilisation de feuilles prédécoupées est pratique, mais plus coûteuse ; elle offre également moins de flexibilité. La plupart des utilisateurs qui effectuent des analyses par western blotting utilisent deux tailles standards.
  • Mini-blots : 7 × 8,5 cm
  • Midi-blots : 13,5 × 8,5 cm
Le distributeur Immobilon® NOW associé aux rouleaux de membrane de transfert de 8,5 cm offre à la fois la flexibilité des rouleaux standards et la praticité des feuilles prédécoupées. Les rouleaux de membrane de transfert NOW mesurent 8,5 cm de large. Ainsi, il est possible de produire des blots de taille standard en une seule découpe du rouleau, et ce sans perte.
Le distributeur Immobilon NOW fonctionne avec les quatre membranes de transfert PVDF Immobilon.
  • Immobilon-P, rouleau pour le distributeur NOW : réf. IPVH85R
  • Immobilon-E, rouleau pour distributeur NOW : réf. IEVH85R
  • Immobilon-FL, rouleau pour distributeur NOW : réf. IPFL85R
  • Immobilon-PSQ, rouleau pour distributeur NOW : réf. ISEQ85R
Le distributeur Immobilon NOW est idéal pour le stockage en toute sécurité et la facilité d'utilisation des rouleaux de membrane de transfert de 8,5 cm de large pour les analyses par western blotting. Grâce à ce dispositif, les membranes peuvent être efficacement découpées à des tailles standards pour les mini et midi-blots et ce, sans perte.
NOW inclut un NOUVEAU format pour notre membrane de transfert Immobilon®-NC très appréciée. - Immobilon-NC, rouleau pour distributeur NOW : réf. HATF85R
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany