Principaux documents
IESN08132
Millipore
Immobilon® -E PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 8.5 cm x 13.5 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
Matériaux:
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Méthode de détection:
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Dimension de pores:
0.45 μm pore size
Nom du produit
Immobilon®-E Blotting Sandwich, 8.5 x 13.5 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.
Matériaux
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
easily wetted with water
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Filtre, L × l
8.5 cm × 13.5 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3