Principaux documents
HAGG050S6
Millipore
Filtre membrane S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, green gridded for general microbiological analysis
Synonyme(s) :
Filtres S-Pak, 0,45 µm, 50 mm, verts, quadrillés, filtres membranes, membranes semi-perméables
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
green filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
S-Pak®
Diam. du filtre
50 mm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type cider
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les membranes S-Pak blanches, quadrillées de 0,45 μm de dimension de pores et de 50 mm de diamètre sont fabriquées à partir d'esters de cellulose. Ces filtres présentent des taux de recouvrement élevés et sont plus particulièrement adaptés aux analyses microbiologiques classiques. En associant les avantages de membranes stériles, prêtes à l′emploi et emballées individuellement, à une facilité de manipulation inégalée, les membranes S-Pak et leur distributeur constituent une révolution dans la manipulation des filtres dans le cadre de la méthode de filtration sur membrane (MF). Les membranes vertes sont idéales pour repérer les petites colonies claires et translucides, et sont largement utilisées pour détecter les levures et moisissures.
Application
Le système S-Pak permet d'analyser l'eau potable, l'eau en bouteille et l'eau minérale conformément aux normes internationales. Ces filtres sont utilisés dans les industries cosmétique, agro-alimentaire et pharmaceutique.
analyse microbiologique de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par filtration sur membrane.
Conditionnement
Sous emballage individuel, avec papier séparateur bleu, stériles
Informations légales
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3