Principaux documents
GM20/24EPDC
Millipore
Agitateur NovAseptic® GMP 2000, palier mâle(avec revêtement UNCD)
About This Item
Code UNSPSC :
31171500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
316L stainless steel plate
EPDM rubber O-ring
ceramic bearing (Male Bearing UNCD coating)
Niveau de qualité
Paramètres
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
Rugosité moyenne (Ra)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electropolished and UNCD coated)
Plage de pH
1-14
Description générale
Barre/Plaque : acier inoxydable AISI 316L/EN1.4435Palier mâle à revêtement UNCD : Céramique SiC Joint torique : EPDM
Les agitateurs NovAseptic® constituent une solution complète de mélange tout au long de laligne de production et sont conçus pour satisfaire un large éventail d'applications de mélange dansl'industrie pharmaceutique et les biotechnologies.
Conditionnement
Le palier mâle est emballé dans une boîte fermée.
Composants
Tête de mélange / barre (316L), palier femelle, revêtement UNCDJoint torique : EPDM
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany