GM1/12EPDC
Tête de mélange NovAseptic® GMP 100, palier mâle(avec revêtement UNCD)
About This Item
Matériaux
316L stainless steel plate
EPDM rubber O-ring
ceramic bearing (Male Bearing UNCD coating)
Niveau de qualité
Paramètres
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
roughness average (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electropolished and UNCD coated)
Plage de pH
1-14
Description générale
Barre/plaque : Acier inoxydable 316L / EN1.4435Palier mâle à revêtement UNCD : Céramique SiC Joint torique : EPDM
Les agitateurs NovAseptic® constituent une solution complète de mélange tout au long de laligne de production et sont conçus pour satisfaire un large éventail d'applications de mélange dansl'industrie pharmaceutique et les biotechnologies.
Conditionnement
Le palier mâle est emballé dans une boîte fermée.
Composants
Tête de mélange / barre / plaque (316L), palier mâle, revêtement UNCDJoint torique : EPDM
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany