Principaux documents
GM05/4B11-6410
Millipore
Unité d'entraînement pour agitateur NovAseptic® GMP 50
Drive Unit with Speed Counter and 60 mm Shaft
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
Niveau de qualité
Paramètres
max. pressure at 25 °C (atmospheric pressure)
0-40 °C max. temp. (32-104 °F)
Description générale
Les agitateurs NovAseptic® constituent une solution complète de mélange tout au long de la ligne de fabrication
et sont conçus pour satisfaire un large éventail d'applications de mélange
dans l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies.
Spécificité
Données générales du moteur :Tension : 230/400 V AC - 50 Hz et 460 V - 60 HzNombre d'électrodes : 2Degré de protection : IP 55Couleur : verte, en conformité avec le Code of Federal Regulations (FDA), US 21 CFR 170 - 199.Huile : synthétique, en conformité avec le Code of Federal Regulations (FDA) 21 CFRCertification : CE / CSA / ULThermistance 1 (PTC, 155 °C)
Application
Les agitateurs NovAseptic® constituent une solution complète de mélange tout au long de la ligne de fabrication
et sont conçus pour satisfaire un large éventail d'applications de mélange
dans l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies.
Composants
L'unité d'entraînement est emballée dans une boîte fermée.
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany