GG-10L-BK
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-D from the clone RUM-1, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
RUM-1, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 10 L
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Concentration
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable