Principaux documents
GF116
Sigma-Aldrich
Hepatocyte Growth Factor human
>98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
HGF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Facteur de croissance des hépatocytes, protéine humaine recombinante, The Human Hepatocyte Growth Factor (or HGF protein) is also known as Scatter Factor & Hepatopoeitin A.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 ng/μg Endotoxin (1EU/μg)
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le facteur de croissance des hépatocytes humains (HGF) est également appelé facteur de diffusion et hépatopoïétine A. Le HGF est un mitogène puissant vis-à-vis des cellules parenchymateuses hépatiques matures et agit comme un facteur de croissance pour un large éventail de tissus et de types de cellules. Les activités du HGF comprennent l'induction de la prolifération cellulaire, la motilité, la morphogenèse, l'inhibition de la croissance cellulaire et l'amélioration de la survie neuronale. Le HGF est un mitogène essentiel aux processus de régénération du foie, en particulier après une hépatectomie partielle et d'autres atteintes hépatiques. Les HGF humain et murin présentent une réactivité croisée.
La protéine GF116 est un hétérodimère de 80 kDa relié par un pont disulfure constitué de la chaîne alpha (463 acides aminés) et de la chaîne bêta (234 acides aminés).
Origine du produit : cellules High-5 infectées par un baculovirus
Actions biochimiques/physiologiques
La DE50 a été déterminée par la stimulation dose-dépendante de la prolifération de cellules de singe 4MBr-5. La DE50 attendue pour cet effet est de 1,0-20,0 ng/ml.
Forme physique
La solution stérilisée par filtration a été lyophilisée à partir de L-arginine HCL 0,1 M, de Tris 10 mM (pH 8,0) et de NaCl 200 mM.
Stockage et stabilité
La protéine lyophilisée est stable pendant quelques semaines à température ambiante, mais elle se conserve mieux à -20 °C. Le facteur de croissance des hépatocytes (HGF) reconstitué doit être conservé sous forme d'aliquotes de travail à -20 °C. Nous recommandons une centrifugation rapide du flacon, suivie d'une reconstitution dans de l'eau à une concentration de 0,5 mg/ml. Cette solution peut alors être diluée dans d'autres tampons et conservée à 4 °C pendant 1 semaine ou à -20 °C en vue d'une utilisation ultérieure. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Lukas Westermann et al.
Scientific reports, 12(1), 18211-18211 (2022-10-29)
Genome editing tools such as CRISPR/Cas9 enable the rapid and precise manipulation of genomes. CRISPR-based genome editing has greatly simplified the study of gene function in cell lines, but its widespread use has also highlighted challenges of reproducibility. Phenotypic variability
Adisak Wongkajornsilp et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 826, 73-87 (2011-12-15)
Clones of hepatocyte-like cells were reproducibly generated from human mesenchymal stem cells immortalized with a combined transduction of both Bmi-1 and TERT genes. These hepatocyte-like cells contained selective markers and several functional properties of hepatocytes, yet still carried proliferative potential.
Jing Wei et al.
Frontiers in aging neuroscience, 14, 954266-954266 (2022-07-30)
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disorder strongly associates with aging. While amyloid plagues and neurofibrillary tangles are pathological hallmarks of AD, recent evidence suggests synaptic dysfunction and physical loss may be the key mechanisms that determine the clinical syndrome
Lyugao Qin et al.
The Journal of biological chemistry, 297(4), 101161-101161 (2021-09-05)
Cell migration is an essential physiological process, and aberrant migration of epithelial cells underlies many pathological conditions. However, the molecular mechanisms governing cell migration are not fully understood. We report here that growth factor-induced epithelial cell migration is critically dependent