Principaux documents
FHLP09050
Millipore
Filtre membrane en PTFE, 0,45 µm de dimension de pores
Fluoropore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Fluoropore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
>60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
109 μm , (typical)
Extractibles par gravimétrie
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
>60 % porosity
Point de bulle
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : FHLP
Notre membrane Fluoropore® en polymère polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe est liée à un support en polyéthylène haute densité afin d'améliorer sa maniabilité dans les applications courantes. Les membranes Fluoropore se caractérisent par une large compatibilité chimique, des débits importants et des performances reproductibles. (Attention : les produits dont la référence contient les lettres "FHUP" sont sans trame ou sans support.)
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec la quasi-totalité des solvants et des solutions acides et basiques.
Caractéristiques et avantages :
- Produit biologiquement et chimiquement inerte
- Porosité élevée pour un débit rapide
- Produit disponible en PTFE hydrophobe ou hydrophile pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
- Membrane Fluoropore : clarification des acides, bases et solvants ; contrôle de la qualité de l'air ; évent et filtration des gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore : filtration des solutions aqueuses ; clarification des solutions acides et basiques
Type de membrane : filtre écran
Application
  • Clarification des acides, bases et solvants
  • Évent ou filtration des gaz
  • Spectroscopie UV
  • Surveillance des particules
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany