Principaux documents
F-04
Sigma-Aldrich
Modified Barth′s Saline (1X), liquid, without Ficoll® 400
This solution is used in the culture of Xenopus Oocytes.
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
Application
This solution is used in the culture of Xenopus Oocytes.
Stockage et stabilité
Store at 2-8°C upto 1 year.
Informations légales
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable