Principaux documents
EZHAWG504
Millipore
Filtres EZ-Pak, 0,45 µm, 50 mm, blancs, quadrillés
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white filter, gridded filter, General microbiological analysis
Synonyme(s) :
Filtre membrane EZ-Pak®, Filtres membranes, Membranes semi-perméables
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Niveau de qualité
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
EZ-Pak®
Diam. du filtre
50 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type cider
sample type sport drink
sample type beer
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres EZ-Pak blancs, quadrillés, de 0,45 μm de dimension de pores et de 50 mm de diamètre sont constitués d'esters de cellulose (MCE). Ces filtres présentent des taux de recouvrement élevés et sont plus particulièrement adaptés aux analyses microbiologiques à usage général. En associant les avantages de membranes stériles, prêtes à l′emploi et emballées individuellement, à une facilité de manipulation inégalée, les membranes EZ-Pak et leur distributeur constituent une révolution dans la manipulation des filtres dans le cadre de la méthode de filtration sur membrane (MF).
Application
Le système EZ-Pak permet d′analyser l′eau potable, l′eau en bouteille et l′eau minérale conformément aux normes internationales. Ces filtres peuvent être utilisés dans les études cliniques, en cosmétique, dans le secteur de l′environnement, dans l′industrie alimentaire/des boissons, dans le contrôle qualité en milieu industriel et dans l′industrie pharmaceutique. Analyse microbienne de la bière, de l′eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par la méthode de filtration sur membrane.
Informations légales
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3