Principaux documents
EZHAWG47BW
Millipore
Filtre membrane EZ-Pak®
EZ-Pak®, filter 0.45 μm, filter diam. 47 mm, circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Synonyme(s) :
Filtre en cellulose, Filtre membrane, Membrane MCE
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
circles white mixed cellulose esters (MCE) filter (gridded)
Niveau de qualité
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Fabricant/nom de marque
EZ-Pak®
Diam. du filtre
47 mm
Dimension de pores
0.45 μm filter
Application(s)
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres membranes EZ-Pak® sont constitués d'une membrane en esters de cellulose (MCE), blanche et quadrillée, à pores de 0,45 µm et mesurant 47 mm de diamètre. Le produit est emballé sur un papier continu et utilisé avec le distributeur EZ-Pak® Curve pour faciliter la manipulation et réduire les faux positifs dus à la contamination croisée. Les membranes MCE ont été fabriquées pour obtenir un rendement exceptionnel en micro-organismes pour les applications de boissons et d'eau.
Après filtration de l'échantillon, la membrane EZ-Pak® est incubée avec un milieu de culture sélectif qui conduira à la récupération du micro-organisme ciblé.
Application
Le filtre membrane EZ-Pak® est utilisé pour la filtration microbienne à haut volume d'échantillons d'essai comme l'eau, le vin, la bière et les boissons sans alcool issus de l'industrie alimentaire et des boissons.
Caractéristiques et avantages
  • Prêt à l'emploi.
  • Stérile.
  • Base continue et emballé individuellement.
  • Rendements supérieurs.
  • Manipulation pratique.
  • Contamination croisée minimale.
Informations légales
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)