Principaux documents
DAWP04700
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,65 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,65 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
140 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
3%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.65 μm pore size
81 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : DAWP
Composées d′un mélange biologiquement inerte d′acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d′agents mouillants et présentent un taux de composés extractibles à l′eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore standard.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent convenant aux applications de suivi biologique et environnemental
- Disponible dans différentes dimensions de pores, de couleur blanche ou noire, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l′oxyde d′éthylène, aux rayonnements gamme et par autoclave
Application
  • Élimination des particules
  • Microbiologie des produits laitiers
  • Rétention des levures, moisissures et algues
  • Microplastiques
Autres remarques
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Micro-organismes
  • Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
  • Application : Filtration générale de laboratoire
  • Usage prévu : Rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Mode d′emploi : La filtration stérilisante d′un liquide à travers une membrane d′une dimension de pores de 0,2 μm (ou inférieure) élimine efficacement les contaminants biologiques comme les bactéries, moisissures et levures. Pour la rétention sélective de grands contaminants biologiques, il est possible de réaliser une filtration de liquides à travers des membranes d′une dimension de pores de 0,45 μm (ou supérieure) pour piéger les micro-organismes et servir de support de croissance pour une culture et analyse ultérieure
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, à l′écart de la chaleur
  • Conditions d′élimination : Jetez les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3