Principaux documents
CW1971S03
Millipore
Cartouche Milligard® de 1,2 µm
pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonyme(s) :
Milligard Cartridge Filter 10 in. Code 7 1.2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031610
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Milligard®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Milligard®
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
10 in.
Largeur
2.9 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
7.1 cm (2.8 in.)
Surface de filtration
0.8 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤50 mg/cartridge
Matrice
Milligard®
Dimension de pores
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Caractéristiques et avantages
Format : monocouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir les sections "Installation" et "Mouillage" du mode d'emploi du dispositif OptiScale®-25 et la section "Introduction" du dossier technique sur les esters de cellulose
  • Stockage : se reporter au dossier technique sur les esters de cellulose
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Caractéristiques
Grade du filtre : média Milligard® standard
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une combinaison de médias qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 121 °C pendant 30 min.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 12 l.
Informations légales
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2