Principaux documents
CPMB02202
Milli-Q
Cartouche de polissage Ion-Ex de 55 cm (22")
L 55 cm (22 in.), for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Synonyme(s) :
Cartouche de polissage Ion-Ex
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
(Nuclear grade mixed bed ion exchange resin)
Niveau de qualité
Caractéristiques
Removal of Inorganics and particulate contaminants
Conditionnement
pkg of 2 units
Longueur
55 cm (22 in.)
Capacité
175 g ion exchange capacity (NaCl)
Compatibilité
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche de polissage Ion-Ex de 55 cm (22") est une cartouche de purification d'eau qui sert à débarrasser l'eau ultrapure des composés inorganiques présents à l'état de traces.
Application
Cette cartouche élimine efficacement les contaminants ioniques présents à l'état de traces.
Caractéristiques et avantages
  • Bonne élimination des contaminants et particules inorganiques présents dans l'eau d'alimentation des systèmes de purification de laboratoire Super-Q® Plus
  • À base de résines échangeuses d'ions vierges
  • Obtention d'une qualité d'eau uniforme dont les caractéristiques dépassent les exigences des normes ASTM, CAP et CLSI concernant l'eau de type I
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany