Principaux documents
CP2073006
Millipore
Cartouche Lifegard 2,0 µm de dimension de pores nominale
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Lifegard
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
30 in.
Largeur
2.7 in.
Surface de filtration
1.38 m2
Matrice
Lifegard
Dimension de pores
2.0 μm nominal pore size
Code de la cartouche
Code 7
Informations légales
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany