Principaux documents
CP2072S03
Millipore
Cartouche Lifegard 2,0 µm de dimension de pores nominale
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Synonyme(s) :
Lifegard Cartridge Filter 20 in. 2.0 μm Code 7
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Lifegard
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Lifegard
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
20 in.
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Caractéristiques et avantages
Format : monocouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter au guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi qu'à la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Caractéristiques
Grade du filtre : AP20
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 121 °C pendant 30 min
Protocole de décontamination
30 min avec de l'eau chaude à 80 °C
Remarque sur l'analyse
Répond aux exigences du Test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 5 L.
Taux d'extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante contrôlée
Informations légales
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany