CC118
Chicken Tenascin
Synonyme(s) :
Cytotactin, Tenascin-C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
large molecular weight polypeptide 190 kDa
large molecular weight polypeptide 200 kDa
large molecular weight polypeptide 220 kDa
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
chicken ... CNTN5(395317)
Description générale
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable