BPCKHF18002S20
Hi-Flow™ Plus Membrane 180
2mil backing, 20mm width, pack of 14 slit rolls
Synonyme(s) :
Hi-Flow, HF, lateral flow membrane, Immunoassay membranes
Conditionnement
pack of 14 roll
Fabricant/nom de marque
Hi-Flow Plus
Paramètres
180 sec/4 cm capillary flow rate
Épaisseur du support
2 mil (50 μm)
filter W × L
20 mm × 100 m
Rouleau, long.
100 m (328 ft)
Largeur de la prédécoupe
20 mm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Consistent Flow & Surface Chemistry, Robust manufacturing process
- Proprietary Surface Chemistry Optimised for Lateral Flow Applications
- High Quality Level: MQ400
- Trusted Partner and Brand with Decades of membrane manufacturing experience
- High production capacity, high stock levels, multiple manufacturing lines
- Convenient samples packs available in several formats
- Manufacturing scale quantities available to purchase online with immediate shipping.
BENEFITS:
- Consistent capillary flow time and membrane thickness
- Superior surface morphology allows for consistent and even flow distribution of reagents across the membrane surface
- Sharp, intense, and uniform test and control line formation
- Excellent intra-lot and inter-lot consistency.
- Better Assay sensitivity
- Excellent reproducibility
- Improved lateral flow test manufacturing yields.
- Quick Delivery and Lead time.
- No supply disruption
- Excellent Technical support
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)