Principaux documents
AQFA03700
Millipore
Filtre membrane en fibres de quartz sans résine liante
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en quartz
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
Agence
in accordance with NIOSH 5040
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
Diam. du filtre
37 mm
Épaisseur
430 μm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres en fibres de quartz (type AQFA) permettent de mesurer la concentration en métaux lourds et de petites quantités de particules (notamment pour la méthode de surveillance des particules PM10 dans l'air ambiant selon l'US EPA)
Application
  • Mesurer la concentration en métaux lourds et de petites quantités de particules
  • Surveillance des particules PM10 selon l'EPA• Surveillance des particules PM2,5
  • Détection de microplastiques
Le filtre membrane en fibres de quartz sans résine liante a été utilisé :
  • pour préparer des films de plasma sec pour la spectroscopie dans le proche infrarouge (NIR)
  • pour prélever des échantillons de la matière particulaire diesel (DPM) et pour l'analyse du carbone élémentaire (EC) et du carbone organique (OC)
  • pour prélever des échantillons d'air sur le lieu de travail pour analyse des alcanolamines
Caractéristiques et avantages
  • Fabriqué à partir de fibres de quartz, sans fibres de verre ni résine liante.
  • La composition améliorée empêche les filtres de réagir avec les gaz acides, contrairement aux filtres en fibres de verre qui peuvent réagir et fausser les mesures.
  • Les filtres en fibres de quartz présentent également une bonne stabilité de poids et de forme.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13