Principaux documents
AP307R
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de lapin (chaînes H+L), conjugué à la rhodamine
1.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Le réactif est un anticorps de chèvre purifié par affinité. L'anticorps purifié est conjugué à la rhodamine et stabilisé en tampon.
Spécificité
Spécifique des IgG de lapin, chaîne lourde et chaîne légère. Les réactivités croisées des anticorps anti-IgG de lapin sont testées par ELISA. Réactivité croisée minimale vis-à-vis des IgG humaines.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Immunohistochimie : 1/200-1/500e (1-4)
Immunocytochimie : 1/200 à 1/500 (1,4)
Cytométrie en flux : 1 µg pour 1 × 10E6 cellules [1,2,4]
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps de chèvre anti-IgG de lapin (chaînes H+L), conjugué à la rhodamine, est validée en immunofluorescence pour la détection des IgG de lapin.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Forme physique
Produit purifié par immuno-affinité
RAPPORT MOLAIRE F/P :
2-3
Stockage et stabilité
L'anticorps non dilué est stable entre 2 et 8 °C pendant 12 mois. Ne pas conserver sous forme diluée.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Vanina A Netti et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 81, 225-234 (2016-06-05)
Aquaporin-1 (AQP1) is expressed in the heart and its relationship with NO system has not been fully explored. The aims of this work were to study the effects of NO system inhibition on AQP1 abundance and localization and evaluate AQP1
BAALC, the human member of a novel mammalian neuroectoderm gene lineage, is implicated in hematopoiesis and acute leukemia.
Tanner, SM; Austin, JL; Leone, G; Rush, LJ; Plass, C; Heinonen, K; Mrozek, K; Sill et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Peipei An et al.
Molecular reproduction and development, 80(5), 414-425 (2013-04-06)
The Wilm's tumor 1 gene (WT1) encodes zinc finger proteins that function as tumor suppressors, and play important roles in the development of the genito-urinary system and other organs. Its precise function in the development of porcine tissues and organs
Zélie Dirand et al.
Biomedicines, 11(9) (2023-09-28)
Keloid refers to a fibro-proliferative disorder characterized by an accumulation of extracellular matrix at the dermis level, overgrowing beyond the initial wound and forming tumor-like nodule areas. The absence of treatment for keloid is clearly related to limited knowledge about
Lok-Yin Roy Wong et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 205(6), 1564-1579 (2020-08-05)
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) is a highly pathogenic human coronavirus causing severe disease and mortality. MERS-CoV infection failed to elicit robust IFN response, suggesting that the virus might have evolved strategies to evade host innate immune surveillance. In